4-Azidosalicylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Azido-2-hydroxybenzoic Acid
A2290-1G A2290-100MG
TCIAA2290-1GEA 1290 EUR InStock
TCIAA2290-1G TCIAA2290-100MG
4-Azidosalicylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Azidosalicylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₃
MW: 179,14 g/mol
Point de fusion: 197°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07367665
Numéro CAS: 66761-27-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité