Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetylindan ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,3-Dihydro-1H-inden-4-yl)ethanone, 1-Indan-4-yl-ethanone

A2296-1G A2296-5G
TCIAA2296-1GEA 131 EUR InStock
TCIAA2296-1G TCIAA2296-5G
4-Acetylindan ≥98.0% (par GC)
4-Acetylindan


Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Numéro MDL: MFCD09033715
Numéro CAS: 38997-97-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité