N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Allyl N-Succinimidyl Carbonate
A2302-25G A2302-5G
TCIAA2302-25GEA 231 EUR InStock
TCIAA2302-25G TCIAA2302-5G
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide ≥97.0% (par GC)
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
Formule: C₈H₉NO₅
MW: 199,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02684388
Numéro CAS: 135544-68-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité