(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol, (1R,2R)-(-)-1-Amino-2-hydroxyindan, (1R,2R)-1-Aminoindan-2-ol
A2306-1G A2306-5G
TCIAA2306-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA2306-1G TCIAA2306-5G
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD08275447
Numéro CAS: 163061-73-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité