L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Amantadine 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
A2318-5G A2318-25G
TCIAA2318-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA2318-5G TCIAA2318-25G
Amantadine 98,0 GC, T
Amantadine
Formule: C₁₀H₁₇N
MW: 151.25 g/mol
Point d'ébullition: 214
Point de fusion: 82
Numéro MDL: MFCD00074732
Numéro CAS: 768-94-5
EINECS: 212-201-2
ONU: 3259
ADR: 8 II
Merck Index: 14,00374
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ba7488f9b0bda3b9fc934db0d230350d0b7ac0&vid=22ba7488f9b0bda3b9fc934db0d230350d0b7ac0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité