(R)-3-Amino-1-N-Cbz-pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-3-Amino-1-carbobenzoxypyrrolidine hydrochloride, (R)-1-Cbz-3-aminopyrrolidine Hydrochloride, (R)-3-Amino-1-benzyloxycarbonylpyrrolidine hydrochloride, (R)-3-Amino-1-Cbz-pyrrolidine hydrochloride
A2323-1G A2323-5G
TCIAA2323-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA2323-1G TCIAA2323-5G
(R)-3-Amino-1-N-Cbz-pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(R)-3-Amino-1-N-Cbz-pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇ClN₂O₂
MW: 256,7286 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038802
Numéro CAS: 870621-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 96.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité