(S)-3-Amino-1-carbobenzoxypyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-3-Amino-1-Cbz-pyrrolidine Hydrochloride, (S)-1-Cbz-3-Aminopyrrolidine hydrochloride
A2324-1G A2324-5G
TCIAA2324-1GEA 113 EUR InStock
TCIAA2324-1G TCIAA2324-5G
(S)-3-Amino-1-carbobenzoxypyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(S)-3-Amino-1-carbobenzoxypyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 256,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796559
Numéro CAS: 550378-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité