N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Aminobenzamido)propionic Acid, N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
A2347-25G A2347-5G
TCIAA2347-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA2347-25G TCIAA2347-5G
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009805
Numéro CAS: 7377-08-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité