4-Amino-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-o-toluic acid, 4-Amino-2-methylbenzoic Acid
A2349-25G A2349-5G
TCIAA2349-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA2349-25G TCIAA2349-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656133
Numéro CAS: 2486-75-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité