2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
A2351-25G A2351-5G
TCIAA2351-25GEA 208 EUR InStock
TCIAA2351-25G TCIAA2351-5G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,1902 g/mol
Numéro MDL: MFCD01626055
Numéro CAS: 138564-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité