Amlodipine besylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Aminoethoxy)methyl-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester Benzenesulphon, 3-Ethyl 5-Methyl 2-(2-Aminoethoxy)methyl-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Benzenesulphonate, 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate benzenesulphonate
A2353-1G A2353-5G
TCIAA2353-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA2353-1G TCIAA2353-5G
Amlodipine besylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Amlodipine besylate
Formule: C₂₀H₂₅ClN₂O₅
MW: 567,05 g/mol
Point de fusion: 200°C
Numéro MDL: MFCD00887594
Numéro CAS: 111470-99-6
Merck Index: 14,00491
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité