5-Amino-1,2,3-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,3-Thiadiazol-5-amine, 5-Amino-1,2,3-Thiadiazole
A2354-5G A2354-25G
TCIAA2354-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA2354-5G TCIAA2354-25G
5-Amino-1,2,3-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC)
5-Amino-1,2,3-thiadiazole
Formule: C₂H₃N₃S
MW: 101,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082810
Numéro CAS: 4100-41-8
EINECS: 223-868-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité