(2-Amino-3-pyridinyl)méthanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2358-1G A2358-5G
TCIAA2358-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA2358-1G TCIAA2358-5G
(2-Amino-3-pyridinyl)méthanol ≥96.0% (par GC)
2-Amino-3-pyridinemethanol
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663510
Numéro CAS: 23612-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité