Ambroxol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A2360-25G A2360-5G
TCIAA2360-25GEA 310 EUR InStock
TCIAA2360-25G TCIAA2360-5G
Ambroxol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ambroxol hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈Br₂N₂O.HCl
MW: 414,57 g/mol
Point de fusion: 235°C
Numéro MDL: MFCD00078932
Numéro CAS: 23828-92-4
EINECS: 245-899-2
Merck Index: 14,00386
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité