(S)-2-Acetamido-3-methylbutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2366-25G A2366-5G
TCIAA2366-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAA2366-25G TCIAA2366-5G
(S)-2-Acetamido-3-methylbutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-Acetamido-3-methylbutanoic acid
Formule: C₇H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00066066
Numéro CAS: 96-81-1
EINECS: 202-537-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (C=1, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité