2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥92.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Azidoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
A2377-1G A2377-5G
TCIAA2377-1GEA 195 EUR InStock
TCIAA2377-1G TCIAA2377-5G
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥92.0% (par HPLC)
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₁₆H₂₃N₃O₁₀
MW: 417,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 140428-81-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -40.0 deg (C=1.5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité