Atropic acid ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenylacrylic Acid, Ipratropium bromide Impurity D
A2390-25G A2390-5G
TCIAA2390-25GEA 153 EUR InStock
TCIAA2390-25G TCIAA2390-5G
Atropic acid ≥93.0% (par GC)
Atropic acid
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Numéro MDL: MFCD00046531
Numéro CAS: 492-38-6
EINECS: 207-753-6
Merck Index: 14,00874
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité