Aniracetam ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, 1-(4-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidone
A2394-5G A2394-1G
TCIAA2394-5GEA 192 EUR InStock
TCIAA2394-5G TCIAA2394-1G
Aniracetam ≥98.0% (par GC)
Aniracetam
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153767
Numéro CAS: 72432-10-1
Merck Index: 14,00662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité