3-Amino-5-methylpyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Amino-3-picoline
A2396-1G A2396-5G
TCIAA2396-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAA2396-1G TCIAA2396-5G
3-Amino-5-methylpyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-5-methylpyridine
Formule: C6H8N2
MW: 108,1411 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD04112508
Numéro CAS: 3430-19-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité