Triacetine 98.5-100.5% (par alcalimétrie), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Glycérol triacétate
1.03000.1000EA 155 EUR InStock
1.03000.1000 1.03000.9025
Triacetine 98.5-100.5% (par alcalimétrie), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Triacetine
Formule: C₉H₁₄O₆
MW: 218,21 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008716
Numéro CAS: 102-76-1
Merck Index: 12,09721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Alkalimetric, Calculated on Anhydrous Substance) 98.5 - 100.5%
Assay (GC, calc. on anhydrous substance) 97.0 - 102.0%
Identity (IR-spectrum) Passes Test
Identity (GC) Passes Test
Appearance Clear Colorless, Slightly Viscous Liquid, not more Intense in Color than Reference Solution Y₆
Acidity (Ph. Eur./ USP) passes test
Refractive Index (n 20/D) 1.430 - 1.432
Density (d 20/20) 1.159 - 1.164
As (Arsenic) ≤1.5 ppm
Acetic Acid (GC) ≤0.1%
Glycerol (GC) ≤0.1%
1-Monoacetin (GC) ≤0.1%
2-Monoacetin (GC) ≤0.1%
1,3-Diacetin (GC) ≤0.1%
1,2-Diacetin (GC) ≤0.1%
Individual, Unspecified Impurity (GC) ≤0.1%
Sum of all impurities (GC) ≤0.2%
Acetic Acid (Acidity) ≤5000 ppm
Butylacetate (HS-GC) ≤5000 ppm
Other Residual Solvents (ICH Q3C) Excluded by Manufacturing Process
Water (According to Karl Fischer) ≤0.2%
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph. Eur., BP, USP
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité