Amlexanox ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-7-isopropyl-5-oxo-5H-chromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-7-isopropyl-5-oxochromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic Acid
A2401-1G A2401-5G
TCIAA2401-1GEA 55 EUR InStock
TCIAA2401-1G TCIAA2401-5G
Amlexanox ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Amlexanox
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₄
MW: 298,30 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00864790
Numéro CAS: 68302-57-8
Merck Index: 14,00490
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité