N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: W-12 Hydrochloride
A2408-25MG A2408-500MG
TCIAA2408-25MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2408-25MG TCIAA2408-500MG
N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulphonamide hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₂S
MW: 314,83 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058052
Numéro CAS: 89108-46-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité