N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA2409-100MGEA 85.8 EUR InStock
TCIAA2409-100MG TCIAA2409-1G
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₁ClN₂O₂S
MW: 377,32 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012559
Numéro CAS: 61714-27-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité