N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A2410-25MG A2410-500MG
TCIAA2410-25MGEA 26.4 EUR InStock
TCIAA2410-25MG TCIAA2410-500MG
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058043
Numéro CAS: 61714-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité