Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) ≥90.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA2412-5MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAA2412-5MG
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) ≥90.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI)
Formule: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
MW: 350,25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012681
Numéro CAS: 28718-90-3
EINECS: 249-186-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
DNA staining test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité