2-Acetoxycinnamic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetoxycinnamic Acid, 3-(2-Acetoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(2-Acetoxyphenyl)acrylic acid, 3-(2-Acetoxyphenyl)-2-propenoic Acid
A2413-1G A2413-5G
TCIAA2413-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA2413-1G TCIAA2413-5G
2-Acetoxycinnamic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-Acetoxycinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014375
Numéro CAS: 55620-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité