Adefovir dipivoxil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adefovir Dipivoxil, 9-(2[bis(Pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl)adenine, 9-[2-[Bis(pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl]adenine, ((((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)phosphoryl)bis(oxy))bis(methylene) bis(2,2-dimethylpropanoate)
A2414-1G A2414-100MG
TCIAA2414-1GEA 176 EUR InStock
TCIAA2414-1G TCIAA2414-100MG
Adefovir dipivoxil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Adefovir dipivoxil
Formule: C₂₀H₃₂N₅O₈P
MW: 501,48 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869897
Numéro CAS: 142340-99-6
Merck Index: 14,00151
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité