6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA2423-25GEA 168 EUR InStock
TCIAA2423-25G TCIAA2423-5G
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule: C₈H₅F₃N₂OS
MW: 234,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210213
Numéro CAS: 1744-22-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08223
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité