5-Amino-1-methyltetrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-tetrazol-5-amine
A2427-25G A2427-5G
TCIAA2427-25GEA 202 EUR InStock
TCIAA2427-25G TCIAA2427-5G
5-Amino-1-methyltetrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-1-methyltetrazole
Formule: C₂H₅N₅
MW: 99,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00186454
Numéro CAS: 5422-44-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité