3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid, 3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic Acid, 3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid
A2429-1G A2429-5G
TCIAA2429-1GEA 211 EUR InStock
TCIAA2429-1G TCIAA2429-5G
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126370
Numéro CAS: 19947-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité