N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride ≥93.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)maleimide HCl, N-(2-Aminoethyl)maleimide Hydrochloride, 2-Maleimidoethylamine hydrochloride
A2436-1G A2436-200MG
TCIAA2436-1GEA 302 EUR InStock
TCIAA2436-1G TCIAA2436-200MG
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride ≥93.0% (par HPLC, azote total)
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 176,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800491
Numéro CAS: 134272-64-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité