Triacetine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Glycérol triacétate
MOLE27238415-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE27238415-1KG
Triacetine
Triacetine
Formule: C₉H₁₄O₆
MW: 218,21 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008716
Numéro CAS: 102-76-1
Merck Index: 12,09721
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité