4-Amino-6-hydroxypyrimidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2439-1G A2439-5G
TCIAA2439-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA2439-1G TCIAA2439-5G
4-Amino-6-hydroxypyrimidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,10 g/mol
Point de fusion: 265°C
Numéro MDL: MFCD00051502
Numéro CAS: 1193-22-2
EINECS: 214-771-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité