Amisulpride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2450-1G A2450-100MG
TCIAA2450-1GEA 442 EUR InStock
TCIAA2450-1G TCIAA2450-100MG
Amisulpride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Amisulpride
Formule: C₁₇H₂₇N₃O₄S
MW: 369,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866691
Numéro CAS: 71675-85-9
EINECS: 275-831-7
Merck Index: 14,00485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité