Azetidine hydrochloride ≥95.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2451-5G A2451-1G
TCIAA2451-5GEA 151 EUR InStock
TCIAA2451-5G TCIAA2451-1G
Azetidine hydrochloride ≥95.0% (par azote total et analyse par titration)
Azetidine hydrochloride
Formule: C₃H₈ClN
Numéro MDL: MFCD00191762
Numéro CAS: 36520-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité