Acemetacin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetoxyacetic Acid, 2-(2-(1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetoxy)acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic Acid Carboxymethyl Ester
A2452-25G A2452-5G A2452-1G
TCIAA2452-25GEA 296 EUR InStock
TCIAA2452-25G TCIAA2452-5G TCIAA2452-1G
Acemetacin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acemetacin
Formule: C₂₁H₁₈ClNO₆
MW: 415,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151473
Numéro CAS: 53164-05-9
EINECS: 258-403-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,00027
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité