2-Amino-4-méthoxybenzothiazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2454-1G A2454-5G
TCIAA2454-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAA2454-1G TCIAA2454-5G
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole
Formule: C₈H₈N₂OS
Numéro MDL: MFCD00005792
Numéro CAS: 5464-79-9
EINECS: 226-763-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité