6-(Trifluorométhyl)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
A2461-1G A2461-5G
TCIAA2461-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA2461-1G TCIAA2461-5G
6-(Trifluorométhyl)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Formule: C₈H₅F₃N₂S
MW: 218,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269597
Numéro CAS: 777-12-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité