Aztreonam ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulpho-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropionic Acid, 2-((((Z)-1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(((2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic acid
A2466-5G A2466-500MG
TCIAA2466-5GEA 226 EUR InStock
TCIAA2466-5G TCIAA2466-500MG
Aztreonam ≥98.0% (par HPLC)
Aztreonam
Formule: C₁₃H₁₇N₅O₈S₂
MW: 435,43 g/mol
Point de fusion: 227°C
Numéro MDL: MFCD00072145
Numéro CAS: 78110-38-0
EINECS: 278-839-9
Merck Index: 14,00925
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -32.0 deg (C=0.5、H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité