(-)-Ambroxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ambroxide, (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan, 1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.0(4,9)]tridecane
A2472-5G A2472-25G
TCIAA2472-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAA2472-5G TCIAA2472-25G
(-)-Ambroxide ≥98.0% (par GC)
(-)-Ambroxide
Formule: C₁₆H₂₈O
MW: 236,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134491
Numéro CAS: 6790-58-5
EINECS: 229-861-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité