Atorvastatin calcium salt trihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A2476-1G A2476-5G
TCIAA2476-1GEA 55 EUR InStock
TCIAA2476-1G TCIAA2476-5G
Atorvastatin calcium salt trihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Formule: C₆₆H₇₄CaF₂N₄O₁₃
Numéro MDL: MFCD09752074
Numéro CAS: 344423-98-9
Merck Index: 14,00864
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=1、DMSO) (calcd.on anh.substance)
Water 3.5 to 5.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité