(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetic acid, syn-Thiazoximic Acid
A2478-5G A2478-25G
TCIAA2478-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA2478-5G TCIAA2478-25G
(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid
Formule: C₆H₇N₃O₃S
MW: 201,20 g/mol
Point de fusion: 204°C
Numéro MDL: MFCD00010416
Numéro CAS: 65872-41-5
EINECS: 265-957-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2254985573309ca7cdd772f2f36fa157a65ca704&vid=2254985573309ca7cdd772f2f36fa157a65ca704&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité