Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2481-1GEA 224 EUR InStock
TCIAA2481-1G
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236641
Numéro CAS: 328-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité