2-Amino-4-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Chloro-2-cyanoaniline
A2483-5G A2483-25G
TCIAA2483-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA2483-5G TCIAA2483-25G
2-Amino-4-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035927
Numéro CAS: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité