9H-β-Carbolin-3-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Amino-beta-carboline
A2486-1G A2486-100MG
TCIAA2486-1GEA 1140 EUR InStock
TCIAA2486-1G TCIAA2486-100MG
9H-β-Carbolin-3-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole
Formule: C₁₁H₉N₃
MW: 183,21 g/mol
Point de fusion: 291°C
Numéro MDL: MFCD00209818
Numéro CAS: 73834-77-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité