(R)-2-Amino-1-phenylethanol ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2489-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA2489-1G
(R)-2-Amino-1-phenylethanol ≥96.0% (par HPLC)
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00239406
Numéro CAS: 2549-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -45.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité