Quinoxalin-6-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Aminoquinoxaline
A2490-1G A2490-5G
TCIAA2490-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA2490-1G TCIAA2490-5G
Quinoxalin-6-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Quinoxalin-6-amine
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00462821
Numéro CAS: 6298-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité