1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2493-1G A2493-5G
TCIAA2493-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA2493-1G TCIAA2493-5G
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₂
MW: 118,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114063
Numéro CAS: 127946-77-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité