L-Alanine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Ala-OEt.HCl, Ethyl (S)-2-Aminopropionate Hydrochloride, L-Ethyl alanate hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-Ala-OEt·HCl
A2494-5G A2494-25G
TCIAA2494-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA2494-5G TCIAA2494-25G
L-Alanine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 153,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063662
Numéro CAS: 1115-59-9
EINECS: 214-225-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 83.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +4.0 deg (C=2.5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité