Aripiprazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
A2496-1G A2496-5G
TCIAA2496-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA2496-1G TCIAA2496-5G
Aripiprazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Aripiprazole
Formule: C₂₃H₂₇Cl₂N₃O₂
MW: 448,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00892072
Numéro CAS: 129722-12-9
Merck Index: 14,00785
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité